Tlačiť
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 119.37 EUR
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864693
Číslo CAS: 1000339-93-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III