Tlačiť
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phosphoric Acid Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl) Ester, Tris(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) phosphate
PC8751-25G PC8751-5G
APOSPC8751-25GEA 655.72 EUR
APOSPC8751-25G APOSPC8751-5G
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate 95%
Tris(1H,1H,5H-octafluoropentyl)phosphate
Mass Spectrometry standard
Vzorec: C₁₅H₉F₂₄O₄P
Mw: 740.17 g/mol
Teplota varu: 130 °C/0.1mmHg
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054654
Číslo CAS: 355-86-2