Tlačiť
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8745-1G PC8745-25G PC8745-5G
APOSPC8745-1GEA 73 EUR
APOSPC8745-1G APOSPC8745-25G APOSPC8745-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₂Br₂FNS
Teplota tavenia: 50…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 244022-67-1
OSN: 3335
ADR: 9,III