Tlačiť
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8743-1G PC8743-5G
APOSPC8743-1GEA 382.94 EUR
APOSPC8743-1G APOSPC8743-5G
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid 95+%
2-{5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Mw: 301.29 g/mol
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08443971
Číslo CAS: 924868-88-2