Tlačiť
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC8734-1G PC8734-25G PC8734-5G
APOSPC8734-1GEA 71.4 EUR
APOSPC8734-1G APOSPC8734-25G APOSPC8734-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀FNO₄
Mw: 405.425 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00191197
Číslo CAS: 169243-86-1