Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC8727-5G PC8727-25G PC8727-100G
APOSPC8727-5GEA 24.91 EUR
APOSPC8727-5G APOSPC8727-25G APOSPC8727-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Mw: 259.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861132
Číslo CAS: 105529-58-6