Tlačiť
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
PC8718-25G PC8718-100G PC8718-250G
APOSPC8718-25GEA 28.08 EUR
APOSPC8718-25G APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Mw: 380.2 g/mol
Teplota tavenia: 186 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00274639
Číslo CAS: 148893-10-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II