Tlačiť
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8713-1G PC8713-500MG
APOSPC8713-1GEA 911.28 EUR
APOSPC8713-1G APOSPC8713-500MG
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid 97%
3-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₂
Mw: 366.73 g/mol
Teplota tavenia: 250…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664519
Číslo CAS: 1164457-90-2