Tlačiť
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8712-5G PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-5GEA 53.35 EUR
APOSPC8712-5G APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134427
Číslo CAS: 36556-60-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III