Tlačiť
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Bromomethyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
PC8705-1G PC8705-25G PC8705-5G
APOSPC8705-1GEA 16.7 EUR
APOSPC8705-1G APOSPC8705-25G APOSPC8705-5G
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Vzorec: CH₂BBrF₃K
Mw: 200.83
Teplota tavenia: 225…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09265154
Číslo CAS: 888711-44-2