Tlačiť
3-Fluoroisatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8703-1G PC8703-250MG PC8703-5G
APOSPC8703-1GEA 71.3 EUR
APOSPC8703-1G APOSPC8703-250MG APOSPC8703-5G
3-Fluoroisatoic anhydride
3-Fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄FNO₃
Mw: 181.1207 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06796569
Číslo CAS: 174463-53-7