Tlačiť
4-Fluoroisatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8702-1G PC8702-25G PC8702-5G
APOSPC8702-1GEA 24.91 EUR
APOSPC8702-1G APOSPC8702-25G APOSPC8702-5G
4-Fluoroisatoic anhydride
4-Fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₄FNO₃
Mw: 181.1200 g/mol
Teplota tavenia: 231…232 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839826
Číslo CAS: 321-50-6