Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Trifluoromethylnicotinic acid
PC8684-1G PC8684-5G
APOSPC8684-1GEA 24.91 EUR
APOSPC8684-1G APOSPC8684-5G
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Teplota tavenia: 184…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862052
Číslo CAS: 131747-43-8