Tlačiť
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8655-1G PC8655-25G PC8655-5G
APOSPC8655-1GEA 24.91 EUR
APOSPC8655-1G APOSPC8655-25G APOSPC8655-5G
6-Fluoro-m-toluonitrile 98%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Teplota varu: 204 °C
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134542
Číslo CAS: 64113-84-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III