Tlačiť
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8644-1G PC8644-250MG
APOSPC8644-1GEA 495.49 EUR
APOSPC8644-1G APOSPC8644-250MG
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
3-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]aniline
Vzorec: C₁₂H₉F₃N₂
Mw: 238.21 g/mol
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276968
Číslo CAS: 886361-00-8