Tlačiť
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 1285.2 EUR
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₉FO₃S
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173430
Číslo CAS: 303147-78-6