Tlačiť
Ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8640-10G PC8640-1G PC8640-5G
APOSPC8640-10GEA 1538.31 EUR
APOSPC8640-10G APOSPC8640-1G APOSPC8640-5G
Ethyl 2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 109…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03305618
Číslo CAS: 955975-47-0