Tlačiť
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H,9H-Hexadecafluoronon-1-yl toluene-4-sulphonate
PC8634-100G PC8634-25G PC8634-5G
APOSPC8634-100GEA 683.36 EUR
APOSPC8634-100G APOSPC8634-25G APOSPC8634-5G
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,9H-Perfluorononyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₀F₁₆O₃S
Mw: 586.29 g/mol
Teplota varu: 171.5 °C/2.3mmHg
Teplota tavenia: 46.5 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085895
Číslo CAS: 864-23-3