Tlačiť
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC8633-25G PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA 56.48 EUR
APOSPC8633-25G APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.1530 g/mol
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689703
Číslo CAS: 185629-32-7