Tlačiť
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8631-1G PC8631-25G PC8631-5G
APOSPC8631-1GEA 126.35 EUR
APOSPC8631-1G APOSPC8631-25G APOSPC8631-5G
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
6-(2-Fluorophenyl)[1,3,5]triazine-2,4-diamine
Vzorec: C₉H₈FN₅
Teplota tavenia: 243…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973088
Číslo CAS: 30530-42-8