Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,5-Difluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC8621-5G PC8621-1G PC8621-25G
APOSPC8621-5GEA 158.04 EUR
APOSPC8621-5G APOSPC8621-1G APOSPC8621-25G
2,4-Difluoro-5-nitroanisole 96%
2,4-Difluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689675
Číslo CAS: 179011-39-3