Tlačiť
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-nitro-N-(trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC8619-10G PC8619-1G PC8619-5G
APOSPC8619-10GEA 289.21 EUR
APOSPC8619-10G APOSPC8619-1G APOSPC8619-5G
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₉H₃ClF₆N₂O₃
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689680
Číslo CAS: 167415-21-6