Tlačiť
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8617-1G PC8617-5G PC8617-10G
APOSPC8617-1GEA 66.49 EUR
APOSPC8617-1G APOSPC8617-5G APOSPC8617-10G
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Mw: 246.21 g/mol
Teplota tavenia: 191…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027110
Číslo CAS: 550998-66-8