Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 196.27 EUR
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Mw: 246.21 g/mol
Teplota tavenia: 198…201 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07371544
Číslo CAS: 142329-22-4