Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC8615-1G PC8615-5G
APOSPC8615-1GEA 46.47 EUR
APOSPC8615-1G APOSPC8615-5G
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂S
Mw: 246.21 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027109
Číslo CAS: 826995-55-5