Tlačiť
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8606-1G PC8606-25G PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA 24.95 EUR
APOSPC8606-1G APOSPC8606-25G APOSPC8606-5G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037220
Číslo CAS: 443-81-2
OSN: 3261
ADR: 8,III