Tlačiť
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC8601-250MG PC8601-5G PC8601-25G
APOSPC8601-250MGEA 33.17 EUR
APOSPC8601-250MG APOSPC8601-5G APOSPC8601-25G
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Teplota varu: 78…79 °C/12mmHg
Hustota: 1,721 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90,6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631385
Číslo CAS: 144584-66-7