Tlačiť
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8597-1G PC8597-5G
APOSPC8597-1GEA 613.26 EUR
APOSPC8597-1G APOSPC8597-5G
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-iodo-2-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₁F₃INO₃
Mw: 437.16 g/mol
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027149
Číslo CAS: 937602-50-1