Tlačiť
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8596-1G PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA 84.52 EUR
APOSPC8596-1G APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇FO₂S
Mw: 210.224 g/mol
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027102
Číslo CAS: 550998-54-4