Tlačiť
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 1021.26 EUR
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Vzorec: C₉H₆FNOS
Teplota tavenia: 99…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02029655
Číslo CAS: 43045-16-5