Tlačiť
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8585-1G PC8585-5G
APOSPC8585-1GEA 299.62 EUR
APOSPC8585-1G APOSPC8585-5G
Ethyl 2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁F₄NO₂S
Mw: 333.31 g/mol
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369386
Číslo CAS: 317319-21-4