Tlačiť
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-fluorobenzenecarbaldehyde
PC8581-25G PC8581-5G PC8581-100G
APOSPC8581-25GEA 56.56 EUR
APOSPC8581-25G APOSPC8581-5G APOSPC8581-100G
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 41…46 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027089
Číslo CAS: 149947-15-9