Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8576-100G PC8576-25G PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA 122.57 EUR
APOSPC8576-100G APOSPC8576-25G APOSPC8576-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Mw: 200.01
Teplota varu: 255
Teplota tavenia: 88…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142875
Číslo CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III