Tlačiť
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluorobenzohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic hydrazide, 3,5-Difluorobenzene-1-carbohydrazide, 3,5-Difluorobenzoic acid hydrazide
PC8562-1G PC8562-5G PC8562-10G
APOSPC8562-1GEA 38.23 EUR
APOSPC8562-1G APOSPC8562-5G APOSPC8562-10G
3,5-Difluorobenzhydrazide 97%
3,5-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01310810
Číslo CAS: 244022-63-7