Tlačiť
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 294.01 EUR
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃
Mw: 251.21 g/mol
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817514
Číslo CAS: 910037-17-1