Tlačiť
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl perfluoroethyl ether
PC8543-25G PC8543-5G
APOSPC8543-25GEA 1430.4 EUR
APOSPC8543-25G APOSPC8543-5G
Pentafluoroethyl ethyl ether 98%
Pentafluoroethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₅F₅O
Mw: 164.08 g/mol
Teplota varu: 29…30 °C
Hustota: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862046
Číslo CAS: 22052-81-9
OSN: 3271
ADR: 3 II