Tlačiť
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8537-100G PC8537-5G PC8537-25G
APOSPC8537-100GEA 258.72 EUR
APOSPC8537-100G APOSPC8537-5G APOSPC8537-25G
4-Bromo-3-fluorophenol 97%
4-Bromo-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 96 °C/2,8mmHg
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051907
Číslo CAS: 121219-03-2