Tlačiť
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 34.9 EUR
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₈F₃N
Teplota varu: 110…112 °C
Teplota tavenia: 27…33 °C
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093766
Číslo CAS: 119580-41-5
OSN: 1325
ADR: 4.1,II