Tlačiť
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8529-1G PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA 180.25 EUR
APOSPC8529-1G APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₂
Mw: 165.96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093725
Číslo CAS: 214907-24-1