Tlačiť
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8524-10G PC8524-5G PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA 307.23 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.14 g/mol
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01311987
Číslo CAS: 261635-93-2