Tlačiť
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA 33.13 EUR
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₅BFNO₂
Mw: 223.05
Teplota tavenia: 47…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798253
Číslo CAS: 458532-86-0