Tlačiť
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8498-10ML PC8498-50ML
APOSPC8498-10MLEA 225.52 EUR
APOSPC8498-10ML APOSPC8498-50ML
3,4-Difluorophenylzinc bromide 0,5 M in THF
3,4-Difluorophenylzinc bromide
Vzorec: C₆H₃BrF₂Zn
Mw: 258.371 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02260154
Číslo CAS: 737797-28-3