Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-trifluoromethoxybenzoic acid
PC8492-25G PC8492-5G
APOSPC8492-25GEA 401.36 EUR
APOSPC8492-25G APOSPC8492-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.02 g/mol
Teplota tavenia: 87…89 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116041
Číslo CAS: 453565-90-7