Tlačiť
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]glycinate
PC8474-10G PC8474-1G PC8474-5G
APOSPC8474-10GEA 706.19 EUR
APOSPC8474-10G APOSPC8474-1G APOSPC8474-5G
Ethyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate 95%
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Mw: 282.65 g/mol
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141296
Číslo CAS: 246022-36-6