Tlačiť
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 5-chloro-2,3-dihydro-2-(4-fluorophenyl)pyridazin-3-one-6-carboxylate
PC8471-1G PC8471-500MG
APOSPC8471-1GEA 462.9 EUR
APOSPC8471-1G APOSPC8471-500MG
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀ClFN₂O₃
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243751
Číslo CAS: 339031-90-2