Tlačiť
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8464-500MG PC8464-5G PC8464-1G
APOSPC8464-500MGEA 344.48 EUR
APOSPC8464-500MG APOSPC8464-5G APOSPC8464-1G
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
3,5-Dioxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₅F₃N₄O₂
Mw: 282.18 g/mol
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274940
Číslo CAS: 121065-97-2