Tlačiť
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8462-1G PC8462-250MG PC8462-5G
APOSPC8462-1GEA 188.53 EUR
APOSPC8462-1G APOSPC8462-250MG APOSPC8462-5G
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine 97%
1-[2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃N₄O₄
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052948
Číslo CAS: 36317-84-7