Tlačiť
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Cyano-3-fluoro)-2-(thien-2-yl)acetonitrile
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 83.03 EUR
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₃H₇FN₂S
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00231908
Číslo CAS: 306976-61-4