Tlačiť
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 196.27 EUR
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₈F₂N₂
Mw: 254.24 g/mol
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00231906
Číslo CAS: 303150-37-0