Tlačiť
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(2-Cyanophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8440-1G PC8440-500MG PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA 196.27 EUR
APOSPC8440-1G APOSPC8440-500MG APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₉FN₂
Mw: 236.25 g/mol
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00231953
Číslo CAS: 116617-31-3